Hait: Ruiskusuodattimet
Ruiskusuodattimet ovat kätevä ja helppo tapa suodattaa näytteitä. Ruiskusuodatin kiinnitetään suoraan sopivan kokoiseen ruiskuun ja ruiskun mäntää painamalla näyteliuos suodattuu ruiskusuodattimen läpi suoraan valittuun näyteastiaan, esimerkiksi HPLC-näytevialiin. Ruiskusuodattimia löytyy steriileitä ja ei-steriileitä, erikokoisia vaihtoehtoja (tyypillisimmin halkaisija on 13 mm tai 25 mm), eri huokoskoolla olevia vaihtoehtoja sekä useita eri materiaalivaihtoehtoja kuten PES, selluloosa-asetaatti (CA), polypropyleeni (PP), regeneroitu selluloosa (RC), nylon ja PTFE. Osa näistä materiaaleista sopii paremmin vesipohjaisille liuoksille, osa kestää hyvin myös erilaisia liuottimia ja osa materiaaleista sopii sekä vesi- että liuotinpohjaisille näyteliuoksille. <br />Ruiskusuodattimista löytyy lisäksi vaihtoehtoja, joissa on ns. esisuodatin. Esisuodattimessa on yleensä isompi huokoskoko kuin varsinaisessa ruiskusuodattimessa oleva huokoskoko - tämän ansiosta ruiskusuodattimen suodatuskapasiteetti lisääntyy eikä se tukkiudu helposti sakkaisemmistakaan näytteistä.
Ruiskusuodattimet ovat kätevä ja helppo tapa suodattaa näytteitä. Ruiskusuodatin kiinnitetään suoraan sopivan kokoiseen ruiskuun ja ruiskun mäntää painamalla näyteliuos suodattuu ruiskusuodattimen läpi suoraan valittuun näyteastiaan, esimerkiksi HPLC-näytevialiin. Ruiskusuodattimia löytyy steriileitä ja ei-steriileitä, erikokoisia vaihtoehtoja (tyypillisimmin halkaisija on 13 mm tai 25 mm), eri huokoskoolla olevia vaihtoehtoja sekä useita eri materiaalivaihtoehtoja kuten PES, selluloosa-asetaatti (CA), polypropyleeni (PP), regeneroitu selluloosa (RC), nylon ja PTFE. Osa näistä materiaaleista sopii paremmin vesipohjaisille liuoksille, osa kestää hyvin myös erilaisia liuottimia ja osa materiaaleista sopii sekä vesi- että liuotinpohjaisille näyteliuoksille.
Ruiskusuodattimista löytyy lisäksi vaihtoehtoja, joissa on ns. esisuodatin. Esisuodattimessa on yleensä isompi huokoskoko kuin varsinaisessa ruiskusuodattimessa oleva huokoskoko - tämän ansiosta ruiskusuodattimen suodatuskapasiteetti lisääntyy eikä se tukkiudu helposti sakkaisemmistakaan näytteistä.
70  results were found
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Typical applications are clarification, sterile filtration, sample preparation and sterile venting.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Nämä ruiskusuodattimet on suunniteltu erityisesti kromatografianäytteiden valmistelusovelluksiin ja optimoitu tuottamaan mahdollisimman tasalaatuisia ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Tuoteluettelon nro: (514-0073)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Saatavana joko selluloosa-asetaatilla tai PES-kalvolla. Steriilit kalvot, joiden huokoskoko on 0,2 μm, ovat ihanteellisia steriileihin suodatussovellu...
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (514-0065)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Available with either PP, PTFE or nylon membrane. Membranes are available in either 0,2 or 0,45 µm pore size, with the choice often made on analytical...
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The next generation universal membrane of the Acrodisc® One syringe filters is suitable for all sample types with fast flow rates, low protein binding...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ruiskusuodattimet, Acrodisc®, Housing material: PP, Kalvon materiaali: PES, Ei steriili, Huokoskoko: 0,45 µm, Suodatuspinta-ala: 3,9 cm², Halk.: 25 mm
Waste Reducing Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The new Acrodisc® One and Acrodisc® PSF premium syringe filters combine the benefits of a multi-layered prefiltration device with an automation-certif...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ruiskusuodattimet, Acrodisc®, Housing material: PP, Kalvon materiaali: PES, Steriili, Huokoskoko: 0,20 µm, Suodatuspinta-ala: 1 cm², Halk.: 13 mm
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Exceptional chemical and temperature compatibility. Ideal for filtration of gas and organic solvents. Prevent spurious peaks on chromatograms allowing...
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ruiskusuodattimet, Acrodisc®, Housing material: PP, Kalvon materiaali: PVDF, Ei steriili, Huokoskoko: 0,45 µm, Suodatuspinta-ala: 1 cm², Halk.: 13 mm
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ruiskusuodattimet, Acrodisc®, Housing material: PP, Kalvon materiaali: PES, Steriili, Huokoskoko: 0,80/0,20 µm, Suodatuspinta-ala: 2,8 cm², Halk.: 25 mm
New Product
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Minisart® NML with surfactant-free cellulose acetate (SFCA) is the best choice for all aqueous solutions and oils with a pH of 4 - 8. With a pore size...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: ValuPrep syringe filters offer the confidence of Pall membranes in economic 1000 packs.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Minisart® RC with hydrophilic regenerated cellulose (RC) is optimised for aqueous liquids and solvents with a pH of 3 - 14 and is stable against DMSO....
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Ruiskusuodattimet, Minisart®, Housing material: PP, Kalvon materiaali: PTFE, Ei steriili, Huokoskoko: 0,20 µm, Suodatuspinta-ala: 1,7 cm², Halk.: 15 mm, valkoinen
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom