AcroPrep™ 24 suodatus järjestelmä
Toimittaja: Pall Laboratory
516-7560EA 1720 EUR
PALL289000159
AcroPrep™ 24 suodatus järjestelmä
Suodattaa samanaikaisesti jopa 24 näytettä muutamassa sekunnissa, joten hidasta, yksi näyte kerrallaan tapahtuvaa ruiskusuodatusta ei tarvita. Sopii erinomaisesti HPLC-näytteen valmisteluun.
  • Voidaan käyttää kaikkien perinteisten näytepullojen kanssa (2 ml, 12×32 mm)
  • Ei ristikontaminaatiota, jokainen 1,9 ml:n kuoppa on erikseen tiivistetty