Ruiskusuodatin, Acrodisc®, nailon
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
516-7670EA 2480 EUR
516-7670 514-0368 516-7652 514-4029 514-4069 514-4012 514-0183 514-4068 514-4013 514-4076 514-4010 514-4066 514-4030 516-0432 514-4031 514-4075 514-4073 514-4070 514-4071 516-7675 516-7664 516-7667 516-7669 516-7635
Ruiskusuodatin, Acrodisc®, nailon
Suodattimet Ruiskusuodattimet
Monipuolinen suodatin sekä vesi- että liuotinpohjaiseen näytteen suodatukseen. Erinomainen kemiallinen yhteensopivuus estereiden, emästen ja alkoholien kanssa.
Nailonmembraani, polypropeenikotelo
GxF-mallissa läpivirtaus on 2-4 kertaa suurempi tavallisiin esisuodatuslaitteisiin verrattuna.