Hait: Tangenttivirtausjärjestelmät
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These systems are designed for use in diafiltration procedures which are faster and more efficient than dialysis for buffer exchange and desalting, an...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Tangenttivirtausjärjestelmät, Centramate™ PE -järjestelmä, sisältää PE Centramate™ -kasettipidikkeen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut ylä- ja alatukilevyt, erilaisia sovittimia, momenttiavaimen ja liittimen.
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Tuoteluettelon nro: (516-1085)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Uudelleenkäytettävät TFF-laitteet ja bioprosessointisovellusten järjestelmä, joka nopeuttaa ja yksinkertaistaa jopa 1 litran käsittelyä.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (516-8200)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ultralab™ systems, composed of Ultrareservoir™ containers and Ultrapump™ II pumps, are designed as a rapid, efficient replacement of dialysis for buff...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Tangenttivirtausjärjestelmät, Paineenmuunnin, polystyreeniä
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Designed for gentle tangential flow filtration of small volumes ranging from 1 to 100 ml. MicroKros® modules are typically operated by a peristaltic p...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Vivaflow® 50 is a disposable and ready-to-use crossflow cassette for filtration and concentration of samples from 100 ml to 3 L.
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
New Product
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom