Hait: Ilmansuodattimet
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Tuoteluettelon nro: (590-1511)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Uudelleenkäytettävät suodattimet, joilla on erinomainen suorituskyky kriittisiin sovelluksiin, ihanteellinen käytettäväksi bioreaktorien ja fermentori...
Tarjous
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Tuoteluettelon nro: (514-4115)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Suojaa venttiileitä ja pumppukomponentteja nesteiden aiheuttamilta vaurioilta. Suojaa laboratorion henkilökuntaa mahdollisilta biologisilta vaaroilta,...
UOM: 1 * 3 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Tuoteluettelon nro: (514-4092)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Designed to provide bacteria-free air (HEPA: High Efficiency Particulate free Air) for sterile applications. Porous membrane delivering high airflow r...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (515-0000)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: 100 g aktiivihiilisuodatin, PC-kotelo. Poistaa hajuja, kolloideja ja orgaanisia nesteistä.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Nämä suodattimet ovat ihanteellisia bioreaktorien, käymissäiliöiden ja karboyjen tuuletukseen tai viljelyastioiden steriiliin kaasunpuhdistukseen. Iha...
Tarjous
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PPS screw cap and PTFE body.
Tuoteluettelon nro: (514-4108)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Edullinen kertakäyttösuodatin, joka vähentää kontaminaatioriskiä. Soveltuu kaasuputkien ja CO₂-inkubaattoreiden suojaukseen.
UOM: 1 * 10 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom