Ilmastussuodatin, Vacushield™
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
514-4115EA 104 EUR
514-4115
Ilmastussuodatin, Vacushield™
Suodattimet Ilmansuodattimet
Suojaa venttiileitä ja pumppukomponentteja nesteiden aiheuttamilta vaurioilta. Suojaa laboratorion henkilökuntaa mahdollisilta biologisilta vaaroilta, ilmassa ja aerosolien epäpuhtauksilta.
Hydrofobinen PTFE-membraani, polypropeenikotelo
Aerosol retention: 99,97% of 0,3 µm DOP particles at 32 L/min/100 cm²