Hait: Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Laaja valikoima erilaisia silmähuuhderatkaisuja.<br />Silmänhuuhdepullot ja silmänhuuhdeampullit, jotka sisältävät steriiliä liuosta.<br />Silmänhuuhteluasemat soveltuvat monenlaisiin työpaikan olosuhteisiin, joissa huuhtelupullo on oltava nopeasti saatavilla.<br />Silmänhuuhtelupullot kannettavassa laukussa on käytännöllinen ottaa mukaan esim. liikkuvassa työssä tai sairaankuljetuksen ajaksi. Säilytys ensiaputelineessä.<br />Katso myös laastarit.
Laaja valikoima erilaisia silmähuuhderatkaisuja.
Silmänhuuhdepullot ja silmänhuuhdeampullit, jotka sisältävät steriiliä liuosta.
Silmänhuuhteluasemat soveltuvat monenlaisiin työpaikan olosuhteisiin, joissa huuhtelupullo on oltava nopeasti saatavilla.
Silmänhuuhtelupullot kannettavassa laukussa on käytännöllinen ottaa mukaan esim. liikkuvassa työssä tai sairaankuljetuksen ajaksi. Säilytys ensiaputelineessä.
Katso myös laastarit.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (118-0379)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Sterile phosphate buffer solution (4,9%) for fast and effective neutralisation of acids and alkalis.
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Tuoteluettelon nro: (PLUM4862)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Saatavana joko avoimena asemana tai suljettuna ja pölytiivisenä seinärasiana, joka sisältää 2×500 ml Plum-silmänhuuhtelupulloja.
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Tuoteluettelon nro: (118-0398)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Sterile sodium chloride solution (0,9%) in an eyewash bottle with eye cup. Helps prevent foreign bodies (such as metal and wood chips) from sticking t...
Tuoteluettelon nro: (118-0477)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This wall-mountable dispenser contains 45 elastic plasters and 5 ampoules with 20 ml of 0,9% sterile sodium chloride eyewash solution. The elastic pla...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (118-1701)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Steriili, puskuroitu, isotoninen natriumkloridiliuos silmien huuhteluun onnettomuustilanteessa. Saatavana myös yksittäiskäyttöön taskuversiona (235&nb...
Tuoteluettelon nro: (118-0277)
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Seinälle asennettava silmänhuuhtelupiste, jossa on kaksi 500 ml:n pulloa. Ne avautuvat automaattisesti, kun ne väännetään irti pidikkeistään. Liu...
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (118-0253)
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away parti...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PLUM4931)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: The new Plum iBox is balancing key features in a modern design and is built in a strong and durable material. See-through window lets users keep track...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom