Henkilökohtainen silmähuuhde
Toimittaja: Cederroth
118-0248EA 15.5 EUR
118-0248 111-0164 111-0165 118-0001 118-0153
Henkilökohtainen silmähuuhde
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Steriili, puskuroitu, isotoninen natriumkloridiliuos silmien huuhteluun onnettomuustilanteessa. Saatavana myös yksittäiskäyttöön taskuversiona (235 ml) tai seinätelineessä (500 ml). Pullo aukeaa automaattisesti, kun se käännetään ulos seinätelineestä, joten se on käytettävä välittömästi.
  • Nopea ja helppo avata
  • Pölyltä suojattu silmäkuppi toimii myös avaajana
  • Runsas nestemäärä tehokkaaseen huuhteluun – pullossa oleva silmäkuppi ohjaa nesteen silmään ja estää turhan läikkymisen.
  • Neutraloi pH-arvon
Säilyvyys: 4 vuotta avaamattomana
*Pulloteline toimitetaan ilman silmähuuhdetta