Sammutuspeitot
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
118-1106EA 58 EUR
118-1106 118-1107 118-1105
Sammutuspeitot
Ensiaputarvikkeet Sammutuspeitot
Tehty yhdistelmämateriaalista, jossa on kaksi kerrosta lasikuitumattoa ja yksi kerros liekkiä tukahduttavaa kalvoa. Suhteellisesti pienten tulipalojen sammutukseen ja tukahduttamiseen. Ympäristöystävällisiä, eivät sisällä asbestia.
  • Lämmönkestävä 550 °C:n lämpötilaan asti
  • Turvallinen pölytön säilytys kannellisessa muovilaatikossa, joka on merkitty kolmella kielellä (saksa, englanti, ranska)
  • Voidaan kiinnittää seinälle
  • Nopea avaus repäisynarujen avulla
Sertifikaatit: BS EN 1869