  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Ensiapukaapit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/37/18945237.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Kuvaus:   QuickSafe is a flexible first aid solution that you can easily tailor to your particular needs. The cabinet takes up little more than an A3 sheet of p...
Tuoteluettelon nro: (118-0227)
Toimittaja:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Kuvaus:   All in one solution for virtually any workspace. Optimal care for eye injuries and cuts.
Contents:
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (118-0278)
Toimittaja:  Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus:   This first aid station, made of polystyrene and ABS-plastic, is especially suitable for workplaces where there is a risk of burns.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus:   Ensiapukaappi, jossa kaksi ovea, 380×170×580 mm
Tuoteluettelon nro: (118-0276)
Toimittaja:  Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus:   Ensiapukaapissa on läpinäkyvä, kumireunainen ovi joka suojaa kaapin sisältöä pölyltä ja lialta ja pitää sisällön aina hygieenisenä ja käyttövalmiina. ...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5