Hait: Haavasidokset, laastarit
Valikoimista löytyy muovilaastarit, kangaslaastarit (tekstiililaastarit), siniset laastarit elintarviketeollisuuteen.
Valikoimista löytyy muovilaastarit, kangaslaastarit (tekstiililaastarit), siniset laastarit elintarviketeollisuuteen.
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (BRAU9048120)
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Elastic, wide-mesh fixation bandage made from 70% viscose and 30% polyamide. For all types of fixation dressings and light support bandages.
UOM: 1 * 20 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This dispenser contains 90 waterproof plasters especially suitable for damp workplaces. The plasters are made of a protective, skin friendly material ...
Tuoteluettelon nro: (118-0230)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: The small and practical QuickFix Mini packs can be placed in glove compartments, tool boxes, cars, bags, pockets, first aid kits, etc.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Swabs off the roll, made of highly bleached cellulose dressing. For skin cleansing before injections, as an absorbent pad.
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Tuoteluettelon nro: (BRAU9080120N)
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Silk plasters for the fixation of all types of wound dressing, e.g. Askina® Pad, Askina® gauze compresses. Also suitable for the attachment of cathete...
UOM: 1 * 12 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Handy dispenser containing 60 detectable finger plasters which can be wrapped around the finger multiple times. The highly visible blue plasters with ...
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Gauze compresses with cut edges for all types of classic wound care, as an ointment or medication carrier.
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Dispenser containing highly visible blue plasters with an integrated metal surface that can be detected via a metal detector. The dispenser contains 9...
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The dispenser contains 90 plasters (2 refills) and can be wall-mounted.
Tuoteluettelon nro: (115-2515)
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Highly absorbent dressing made of 100% chlorine-free bleached cellulose.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The plasters can be wrapped around the finger multiple times. The dispenser cont...
Tuoteluettelon nro: (118-0549)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: Wound dressing kit for effective first aid of both minor and heavy bleeding. For heavy bleeding, such as the rupture of a main artery, the small wound...
UOM: 1 * 3 Items
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom