Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Toimittaja: Corning
Corning® BioCoat®
734-0162EA 157 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Kolvit ja erlenmeyerit Soluviljelypullot
PS, coated with porcine gelatin, sterile, non-pyrogenic.
  • Gelatin substrate enhances the attachment of a variety of normal and transfected cell types
  • Pre-treatment with gelatin eliminates time consuming preparation, saving time and money
  • Lot-to-lot consistency ensures reproducible results
Corning® BioCoat™ -gelatiini tarjoaa kiinnittymistä ja kasvua edistävän kasvualustan erityyppisten solujen viljelyyn. Gelatiinia käytetään yleisesti normaalien ja transfektoitujen solutyyppien viljelyyn, joita ovat muun muassa vaskulaariset endoteelisolut, lihassolut, ES-solut ja F9-teratokarsinoomasolut. Gelatiini on vesiliukoisten proteiinien heterogeeninen seos, joka on peräisin kollageenin hydrolyysistä. Käyttötarkoituksia ovat muun muassa vaskulaaristen endoteelisolujen (esimerkiksi BME-, BAEC-, ES-solujen), C2C12-myoblastien ja MM14-myoblastien kiinnittymisen ja leviämisen edistäminen, normaalien ja transfektoitujen F9-teratokarsinoomasolujen viljely geeniekspressiotutkimuksia varten sekä HUVEC-solujen viljely E-selektiiniekspressiota ja VEGF-induktiota varten.