Erlenmeyer-pullot
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
214-1173EA 68.57 EUR
214-1173 214-1171 214-0471 214-0248 214-1137 214-1174 214-1132 214-1134 214-1133 214-1131 214-1172 214-1175 214-0472 214-1130 214-1136 214-1170
Erlenmeyer-pullot
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
Borosilikaattilasia 3.3.
  • Kapea- tai leveäkaulaiset, vahvistettu reuna
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. Flasks have flared rim with markings for approximate volume graduations and a white labelling area.
Sertifikaatit: ISO 1773 (kapea suuaukko), DIN ISO 24450 (leveä suuaukko)