Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
214-1416EA 18 EUR
214-1416 214-1406
Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PP, erittäin hyvin läpinäkyvä.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Valettu asteikko. Voidaan autoklavoida. Ilman tulppia, joissa vakiohios.