Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
SCOT218034403EA 38.9 EUR
SCOT218034403 214-0456 214-0457 201-0376 214-0190
Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, without or with red PBT screw cap.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Volume graduations and labelling area. A PTFE-coated seal incorporated in the cap guarantees that the flasks are absolutely leakproof.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).