Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit
Toimittaja: Vitlab
214-1417EA 29.3 EUR
214-1417 214-1407
Erlenmeyerkolvi, leveä suuaukko, kierrekorkit
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PMP (TPX), highly-transparent with white PP screw caps.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 150 °C (hetkittäin lämpötila saa nousta 170 °C:een), voidaan autoklavoida
  • Läpäisee hyvin mikroaaltoja
With red, easy to read graduation. The flasks have standard NS necks and can be closed using standard ground PP stoppers.