Erlenmeyerkolvi, kierrekorkit
Toimittaja: Lenz
214-1210EA 43.3 EUR
214-1210 214-1214 214-1206 214-1216
Erlenmeyerkolvi, kierrekorkit
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kanssa DIN-kierre ja punainen PBT-sulkeuma.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten. Kierrekorkissa on PTFE-pintainen tiiviste.