Erlenmeyerkolvi, kapea suuaukko, vahvistettu reuna
Toimittaja: SciLabware
214-0055EA 96.6 EUR
214-0055 214-0033 214-0034 214-0035 214-0036 214-0037 214-0038 214-0028 214-0039 214-0029 214-0040 214-0030 214-0031 214-0032 BIBB1130/08D
Erlenmeyerkolvi, kapea suuaukko, vahvistettu reuna
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
White graduations and labelling area.
Sertifikaatit: ISO 1773