Viljelyastia, Viljelypullot ja -kolvit, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0270EA 33.9 EUR
391-0270 391-0280 391-0260 391-0215 391-0290 391-0285 391-0210 391-0265 391-0275
Viljelyastia, Viljelypullot ja -kolvit, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Viljelyastiat
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilamuutosten kestävyys
Viljelypullot ja -kolvit (erlenmeyer), suora reuna, johon sopii Kapsenberg- tai metallikorkki (saatavana erikseen).