Viljelyastia, Fernbach-viljelypullot
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0320EA 65.3 EUR
391-0320 391-0330
Viljelyastia, Fernbach-viljelypullot
Kolvit ja erlenmeyerit Viljelyastiat
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Suora kaula lasikorkeille. Suuri nestepinta-ala, mitä tarvitaan mikro-organismien kasvatukseen nestemäisessä viljelyaineessa. Nopeampi kasvu parannetun ilmankierron ansiosta.