Soluviljelypullo, vakio- tai suodatinkorkit, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLSTAR®
391-3146EA 217 EUR
391-3146 391-3143 391-3148 391-3103 391-3106 392-0013 391-3104 391-3109 392-0012
Soluviljelypullo, vakio- tai suodatinkorkit, CELLSTAR®
Kolvit ja erlenmeyerit Soluviljelypullot
Polystyreeni, steriili
  • Fysikaalinen pintakäsittely varmistaa solujen paremman tarttumisen
  • Helposti avattava suodatinkorkki takaa optimaalisen kaasujen vaihdon ja vähentää kontaminaation riskiä
  • Pinoamisurat pullojen yläreunassa helpottavat pinoamista ja varmistavat, että pullot pysyvät lämpökaapissa tukevasti pystyssä.
  • Mitta-asteikot kummassakin sivussa helpottavat täyttämistä
  • 175 cm²:n pullossa valittavissa matala tai korkea profiili, mikä mahdollistaa erilaisten elatus ainetilavuuksien käytön
Soluviljelypullojen mukana toimitetaan joko vakiokierrekorkit tai suodatinkorkit, joissa on kapillaarihuokoinen membraani (huokoskoko 0,2 μm). Molempien korkkien värikoodi on punainen. Pullot on esikäsitelty solujen kiinnittymisen ja lisääntymisen parantamiseksi. Pullot eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia tai ihmisen DNA:ta eivätkä pyrogeeneja tai sytotoksiineja.
*Mitta-asteikko
**Matala profiili
***Korkea profiili