Soluviljelypullo, Suspensioviljelypullot; vakio- tai suodatinkorkki, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0014EA 149 EUR
392-0014 391-3126 391-3122 392-0015 392-0016 392-0000 391-3128
Soluviljelypullo, Suspensioviljelypullot; vakio- tai suodatinkorkki, CELLSTAR®
Kolvit ja erlenmeyerit Soluviljelypullot
Polystyreeniä, steriili
  • Hydrofobinen pinta soveltuu erinomaisesti suspensioviljelyyn ja hybridoomasolujen viljelyyn
  • Mitta-asteikko molemmilla puolilla helpottaa täyttämistä
  • Hyvin erottuvat valkoiset korkit
  • Vaihtoehtoina litteä (550 ml) tai korkea (650 ml) pullomalli
Vakiomallisten suspensioviljelypullojen mukana toimitetaan joko vakiomalliset kierrekorkit tai suodatinkorkit. Molempien korkkityyppien värikoodi on valkoinen. Kaikki pullot ovat sertifioidusti RNaasi,- DNaasi-, ihmisen DNA-, pyrogeeni- ja sytotoksiinivaipaita.
* Litteä malli
** korkea malli