Sekoitusreaktori, Bioreaktorit, kaksikaulainen, Celstir®, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
Celstir®
734-3006EA 643 EUR
734-3006 734-3007 734-3008 734-3009 734-3013 734-3014 734-3010 734-3011 734-3012
Sekoitusreaktori, Bioreaktorit, kaksikaulainen, Celstir®, WHEATON®
Kolvit ja erlenmeyerit Pyörityspullot
Borosilikaattilasipullo, sekoittimen siipipyörä on valmistettu PTFE-materiaalista ja lasista, korkki on valmistettu PTFE-materiaalista ja tiivistetty silikonilla
  • Sekoittimen säädettävä siipipyörä sekoittaa tehokkaasti
  • Sekoitin ei tule korkin läpi, mikä maksimoi inkubaattorin tilan ja vähentää kontaminaatioriskiä
  • Pulloihin (125 ml ja sitä suuremmat) on lisätty pohjakohouma, joka parantaa kiertoa ja estää solujen kertymisen pullon keskelle
  • Pulloissa (500 ml ja sitä suuremmat) on 45 mm:m sivuvarsi, jota voidaan käyttää muun muassa ilmanpoistoon, liuoksen syöttöön tai poistoon, inokulaatioporttina tai pH-anturille
Sivuvarrelliset Celstir®-bioreaktorit soveltuvat ihanteellisesti microcarrier- ja suspensioviljelyyn (kuten hyönteissolut, hybridoomat ja muokatut solulinjat).