Viljelyastia, bioreaktorit, magneettiset, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5057EA 0 EUR
734-5057
Viljelyastia, bioreaktorit, magneettiset, Nalgene®
Kolvit ja erlenmeyerit Viljelyastiat
Clear, graduated PC vessel, white PP screw caps, PTFE stirring bar and PP/TFE stirring assembly.
Kokonaistilavuus: 2,2 L
Suuaukon halkaisija (ylin aukko): 63 mm
Aukkojen koot (sivuilla): 38 - 430
Kokonaiskorkeus: 266 mm
Ulkohalkaisijar: 137 mm
Kokonaishalkaisija (sis. täyttöaukot):: 190 mm