Imupullo, letkuliitäntä, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8248EA 110 EUR
215-8248 516-0580
Imupullo, letkuliitäntä, Nalgene®
Kolvit ja erlenmeyerit Imupullot
Polypropeenia, valkoinen.
  • Letkuliitin 45 asteen kulmassa estää kokoonpanoa kaatumasta, kun siihen kiinnitetään letku
  • Letkuliitin sisähalkaisijaltaan 6,4–9,5 mm:n letkuille
  • Soikea alue merkinnöille
  • Mallissa 215-8248 on asteikko
Valmistettu yhtenä kappaleena, kestää 30 inHg:n vakuumin.