Imupullo, lasinen letkunliitos, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
519-4217EA 203 EUR
519-4217 215-1018 511-0133 519-4216 215-1013 215-1011 215-1010 511-0218 511-0217 519-4140
Imupullo, lasinen letkunliitos, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Imupullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erlenmeyermalli alle 2 000 ml, pullomalli 3 000 ml:sta eteenpäin
  • Lasinen letkuliitäntä, halkaisija 11 mm
Vakuumikäyttöön.
Sertifikaatit: ISO 6556 (Erlenmeyermalli)
DIN 12475 (Pullomalli)