Imupullo, hiosliitäntä, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
519-4235EA 750 EUR
519-4235 519-4233 519-4134 519-4234 519-4135 519-4132 519-4231 519-4232 519-4133
Imupullo, hiosliitäntä, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Imupullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erlenmeyermalli alle 2 000 ml, pullomalli 3 000 ml:sta eteenpäin
  • Hiosliitos vakuumiletkuille, joiden ulkohalkaisija on 15-18 mm (esim. 6×5 tai 8×5 mm)
  • Laite- ja tuoteturvallisuussäädösten mukainen
Vakuumikäyttöön. Sivuliitännälliset suodatuspullot helpottavat työskentelyä ja vähentävät onnettomuusriskiä valmistelu- ja analyysilaboratorioissa.
Sertifikaatit: ISO 6556 (Erlenmeyermalli) DIN 12475 (Pullomalli).