Kolvi, päärynänmuotoinen, vakiohios
Toimittaja: Lenz
201-1221EA 8.8 EUR
201-1221 201-1045 201-0321 201-1222 201-1041 201-1040 201-1224 201-1042 201-0320 201-0322 201-1044 201-1043 201-1223
Kolvi, päärynänmuotoinen, vakiohios
Kolvit ja erlenmeyerit Päärynäkolvit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Vakiohios ja alue omille merkinnöille.