Rotary evaporating flasks
Toimittaja: SciLabware
BIBBFD1L/3EA 439 EUR
BIBBFD1L/3 201-8401 531-0741 201-8406 201-8009 201-2374 BIBBFD500/3 201-8404 201-8403 201-8402
Rotary evaporating flasks
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöröhaihduttimen pullot
PYREX®, borosilicate glass.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Ideal for use with rotary evaporators. Large surface area for rapid evaporation. Robust heavy wall construction for added strength. Florentine shape allows easy removal of solid residues.