Keittkolvi, pyöreä pohja, vakiohios
Toimittaja: Lenz
271-1352EA 587 EUR
271-1352 271-1310 201-1195 201-0101 201-0102 201-0103 201-1330 201-1331 201-0100 201-1310 201-1332 201-1304 201-1327 201-1349 201-1305 201-1328 201-1329 LENZ03002994 LENZ03004576 271-1348 LENZ03004594 271-1305 201-1301 271-1306 201-1345 201-1323 201-1324 201-1302 271-1307 201-1346 201-1325 271-1308 201-1303 201-1347 271-1309 201-0097 201-0098 201-0099 271-1350 271-1351
Keittkolvi, pyöreä pohja, vakiohios
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäinen lämpölaajeneminen
Mattavalkoinen kirjoituskenttä.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4797