Pyörökolvi, kaksi kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: Lenz
271-1411EA 93.9 EUR
271-1411 271-1412 201-1190 201-1191 201-1410 LENZ03214249 201-1407 201-1404 201-1406 LENZ03214270 LENZ03214273 271-1403 201-0332 271-1405 201-0333 201-1401 201-0334 201-1402 271-1407 LENZ03214258 271-1409 LENZ03214237 201-0330 201-0331 201-0329
Pyörökolvi, kaksi kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Vakiohiokset keskikaulassa ja sivukaulassa, jonka kulma on 20°. Mattavalkoinen kirjoituskenttä.