Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: Lenz
LENZ03304249EA 73.2 EUR
LENZ03304249 271-1531 271-1532 271-1533 271-1534 271-1535 LENZ03305476 201-1530 201-1528 201-1529 201-1524 201-1525 LENZ03304270 201-1527 201-1184 201-1185 LENZ03304437 201-1047 201-1048 271-1526 201-1521 201-1522 201-0335 271-1528 LENZ03304176 271-1529 201-1186 LENZ03304237 201-1187 201-1188 LENZ03304179 201-1046 201-1189 LENZ03305494 201-0523 LENZ03304185
Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, kaksi yhdensuuntaista sivukaulaa.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Kolme kaulaa: yksi keskellä ja kaksi yhdensuuntaista kaulaa sivuilla. Kyljessä mattapintainen alue omille merkinnöille.