Hait: Tasapohjaiset keittokolvit
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Tarjous
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Made of borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (458-0048)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Made of borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (WITG5.514.010)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom