VWR®, Kolvit, tasainen pohja, kapea tai leveä suuaukko
Toimittaja: VWR
214-1189EA 12.6 EUR
214-1189 214-1188 214-1190 214-1192 214-1191 214-1194 214-1193 214-1196 214-1195 214-1187
VWR®, Kolvit, tasainen pohja, kapea tai leveä suuaukko
Kolvit ja erlenmeyerit Tasapohjaiset keittokolvit
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Kylkeen on painettu tilavuus ja valkoinen alue omille merkinnöille.
Sertifikaatit: ISO 1773 (kapea suuaukko)
DIN 12347 (leveä suuaukko)