Hait: Pyöröhaihduttimen pullot
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas tai muovipinnoite.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas tai muovipinnoite.
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Evaporating flasks, Borosilikaattilasia, uncoated, Tilavuus: 1000 ml, Naaras: 29/32 NS
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Haihdutuspullot, Borosilikaattilasia 3.3, with flange, Tilavuus: 20000 ml
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Tuoteluettelon nro: (IKAA1905700)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Borosilicate glass, clear.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (STUARE100/RF/1L)
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Receiving flask, 1000 ml, Pyörivän haihduttimen säiliöpullot, KS 35/20, Borosilikaattilasia 3.3, Tilavuus: 1000 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom