Mittapullo, luokka A
Toimittaja: VITLAB
612-3934EA 340 EUR
612-3934 612-3931 612-3932 612-3935 612-5746 612-3933
Mittapullo, luokka A
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PFA, PFA-kierrekorkki.
  • Kestää korkeita lämpötiloja, hyvä kemikaalinkestävyys, ei vuoda, voidaan autoklavoida
  • Läpinäkyvä, koko putken kiertävä merkki
  • PFA soveltuu erinomaisesti jäämäanalyyseihin
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042