Mittapullo, luokka B
Toimittaja: Kartell
plastilab®
612-3002EA 25.4 EUR
612-3002 612-3001 612-3004 612-3003 612-3000 612-3005
Mittapullo, luokka B
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PP, läpikuultava, kanssa PE tulppa.
  • Kapea kaula
  • Läpinäkyvä ja kalibroitu merkkiin (+20 °C)
  • Autoklavoitava, kemikaaleja absorboimaton, kuiva pinta