Mittapullo, puolisuunnikkaan muotoiset, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-5049EA 70.6 EUR
612-5049 612-5047 612-5048 612-5045 612-5046 612-5050 612-5051
Mittapullo, puolisuunnikkaan muotoiset, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Boorisilikaattilasia 3.3, kanssa polypropeenitulppa.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In)
  • Hyvin erottuvat siniset asteikot
  • DE-M -merkintä
*Leveä suuaukko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Mittapulloihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.