Mittapullo, luokka B, punainen mitta-asteikko
Toimittaja: VITLAB
612-3791EA 14.1 EUR
612-3791 612-3916 612-3912 612-3913 612-3914 612-3915
Mittapullo, luokka B, punainen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PMP, translucent, with PP NS-stopper.
  • Tolerances are approximately 20% better than class B according to DIN EN ISO 1042
  • Individually ring marked
  • With NS stoppers
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042