Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko
Toimittaja: SciLabware
MBL®
612-0085EA 33.1 EUR
612-0085 612-0094 BIBBFRD222 BIBBFRD200 612-0093 612-0082 612-3719 612-0079 612-0092 612-0081 612-0080 612-3337
Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.
  • Inscriptions in blue enamel
  • Conformity certified, with batch number
Sertifikaatit: ISO 1042