Mittapullo, luokka A
Toimittaja: VITLAB
612-3802EA 22.8 EUR
612-3802 612-3804 612-3803 612-3801 612-3807 612-3806
Mittapullo, luokka A
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PMP (TPX®), kirkas, PP-tulppa.
  • Läpinäkyvä, koko putken kiertävä merkki
  • Eränumero painettu kylkeen
  • Mukana toimitetaan sertifikaatti
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042