Virtausindikaattori, siipiratas
Toimittaja: Kartell
229-0577EA 64.8 EUR
229-0577
Virtausindikaattori, siipiratas
Virtausindikaattorit
Virtausilmaisimet on valmistettu styreeniakryylinitriilistä (SAN). Ne ilmaisevat virtausnopeuden selkeästi, sillä siipirattaan kiertonopeus on verrannollinen virtausnopeuteen.
  • Nestevirtauksille jopa 5 ml/sekunnissa
  • Suurin suositeltu virtausnopeus 95 ml/sekunti ja enimmäispaine 2 bar
Varoitus: Voidaan käyttää kaasujen kanssa, mutta ei sovellu käytettäväksi syövyttävien nesteiden kanssa tai yli 85 °C:n lämpötiloissa.