Virtausindikaattori, kuulalla
Toimittaja: Kartell
229-0576EA 36.5 EUR
229-0576
Virtausindikaattori, kuulalla
Virtausindikaattorit
Virtausilmaisimet on valmistettu styreeniakryylinitriilistä (SAN). Ne ilmaisevat virtausnopeuden selkeästi, sillä pallon kiertonopeus on verrannollinen virtausnopeuteen.
  • Nestevirtauksille alkaen 50 ml/min vaaka-asennossa ja 140 ml/min pystyasennossa
  • Ilmanvirtaus vähintään 3 l/min vaaka-asennossa ja 8 l/min pystyasennossa
Varoitus: Ei sovellu käytettäväksi syövyttävien nesteiden kanssa tai yli 50 °C:n lämpötilassa.