Tarkkuuspinsetit
Toimittaja: Outils Rubis
232-1221EA 38.1 EUR
232-1221 232-1230 232-0000 232-0143 232-1132 232-1220 OUTIF OUTI5B OUTI0 OUTISS-SA 232-0216 232-1219 OUTI6 232-0209 OUTI35B 232-0217
Tarkkuuspinsetit
Pinsetit
Ruostumaton teräs. Pinsetit, joissa tarkasti muotoillut kärjet. Ideaalinen sovelluksiin, joissa tarvitaan erittäin suurta tarkkuutta, kuten mikroskopia, anatomia, biologia, mikrobiologia, geeniteknologia ja elektronimikroskopia.
  • Haponkestävä
  • Kestaa fluorivetyhappoa ja typpihappoa
  • 100% antimagneettinen