Tarkkuuspinsetit
Toimittaja: Bochem
232-0007EA 22.2 EUR
232-0007 BOCH1611 232-0008
Tarkkuuspinsetit
Pinsetit
Ruostumaton ¹⁸/₁₀-teräs, antimagneettinen. Erittäin tarkat pinsetit on suunniteltu monipuoliseen käyttöön esim. laboratorioissa ja tuotannossa.
  • Erittäin terävä, litteä, uurtamattomat kärjet
Erittäin tarkat pinsetit on suunniteltu monipuoliseen käyttöön esim. laboratorioissa ja tuotannossa.
  • Erittäin terävä, litteä, uurtamattomat kärjet