Pinsetit peitinlasien käsittelyyn
Toimittaja: Bochem
232-0021EA 60.5 EUR
232-0021 232-1262 232-0060
Pinsetit peitinlasien käsittelyyn
Pinsetit
Ruostumaton teräs tai PTFE-pinnoitettu ruostumaton teräs.
  • Peitinlasien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn
  • 6 mm:n levyiset kärjet
  • Voidaan käyttää myös muiden laboratoriovälineiden, kuten suodatuslevyjen, käsittelyyn
  • Erityisen sileä PTFE-pinnoite ehkäisee kontaminaatiota ja helpottaa puhdistusta