Analyyttinen suppilo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
221-1712EA 44.1 EUR
221-1712 221-1711 221-1713
Analyyttinen suppilo, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Analyysisuppilot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Kestävää hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Nopeaan suodatukseen.