Suppilot, pulverisuppilot
Toimittaja: Kartell
221-1534EA 9.4 EUR
221-1534 221-1533 221-1536 221-1535 221-1532 221-1531
Suppilot, pulverisuppilot
Suppilot Jauhesuppilot
PP, läpikuultava.
  • Sisäpuolella olevat nystyrät nopeuttavat suodattamista
  • Ulkopuolella olevat nystyrät mahdollistavat ilman poistumisen suodattamisen aikana
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys, voidaan autoklavoida
Jauhemaisten aineiden kaatamiseen. Sopii myös nesteille. Sisä- ja ulkonystyrät. Kartiokulma 60°.