Suppilot, pulverisuppilot, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
221-0090EA 64.2 EUR
221-0090 221-0091 221-0092 221-0093
Suppilot, pulverisuppilot, Nalgene®
Suppilot Jauhesuppilot
PPCO, läpikuultava.
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Ulkopuolella olevat nystyrät helpottavat ilman poistumista
  • Autoklavoitavissa
Jauhemaisten materiaalien siirtämiseen. Rinnakkainen varsi estää tukkeutumien syntymisen.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.