Suppilo, pitkä varsi, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
221-1181EA 37 EUR
221-1181 221-0142 221-0143
Suppilo, pitkä varsi, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Kestää kemikaaleja erinomaisesti
  • Kestää korkeita lämpötiloja
  • Kestää hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Sileät sisäseinät. Kartiokulma 60°.
Sertifikaatit: DIN ISO 4798 (paitsi 221-0143 ja 221-1181)